Beskrivning
- Säkerhetskretsar installerade säkerställer automatisk avstängning vid anti-stall eller överbelastning
- Kontinuerlig jämförelse mellan axelhastighet och önskad hastighet upprätthålls och variationer justeras automatiskt
- Garanterar en konstant hastighet även vid förändringar i provets viskositet
- Digital hastighetsdisplay
- Steglöst justerbar hastighet
- Genomskjutande omröraraxlar
- Överbelastningsskydd
- Kortvarig överbelastningsdrift
- Tunt hölje
- Tyst drift
- Visning av felkod
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 0/30 till 2000 rpm |
| Kapacitet | 25 L |
| Visa | Digital |
| Spänning | 100/115/230 V |
| Djup (metrisk) interiör | 208 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 11 mm |
| Höjd (metrisk) | 248 mm |
| Toppplattans diameter (metrisk) | 16 mm |
| Bredd (metrisk) | 86 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |