Beskrivning
- Flerspråkig TFT-skärm
- Programmerbara funktioner
- Integrerad temperaturmätning
- Intervalldrift
- Timer funktion
- Justerbar säkerhetskrets
- Låst funktion
- Steglöst justerbar hastighet
- Genomskjutande omröraraxlar
- Överbelastningsskydd
- Kortvarig överbelastningsdrift
- Tunt hölje
- Tyst drift
- Visning av felkod
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 0/6 till 2000 rpm |
| Kapacitet | 150 L |
| Visa | TFT |
| Spänning | 100/115/230 V |
| Wattal | 226 w |
| Mått (L x B x H) | 114 x 320 x 268 mm |
| Elektriska krav | 230/115/100 V, 50/60 HZ, 226 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Chuck storlek | 3 till 16 mm |
| Material | Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer |
| Visa mer |