Läs mer
IKA™ EUROSTAR 400 Digital
Produktkod. 16248181 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
6 till 2000 rpm
Produktkod. Hastighet
16248181 6 till 2000 rpm
1 options
Produktkod. 16248181 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004214000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Innehåller
IKA, EUROSTAR, 400, kontroll, omrörare
Kräver
IKA, EUROSTAR, 400, kontroll, omrörare
Kraftfull laboratorieomrörare för högviskösa applikationer och intensiv blandning för mängder upp till 150 L (H2O ).
  • Den justerar automatiskt hastigheten inom intervallet 6 till 2000 rpm genom mikroprocessorstyrd teknik
  • Integrerade säkerhetskretsar säkerställer automatisk avstängning vid anti-stall eller överbelastning
  • Kontinuerlig jämförelse av axeln till önskad hastighet utförs och variationer justeras automatiskt
  • Detta säkerställer konstant hastighet även med förändringar i provets viskositet
  • Digital hastighetsdisplay
  • Steglöst justerbar hastighet
  • Genomskjutande omröraraxlar
  • Överbelastningsskydd
  • Kortvarig överbelastningsdrift
  • Tunt hölje
  • Tyst drift
  • Visning av felkod
Beställningsinfo
IKA, EUROSTAR, 400, kontroll, omrörare
Certifikat
IKA, EUROSTAR, 400, kontroll, omrörare
Uppfyllande
IKA, EUROSTAR, 400, kontroll, omrörare
Garanti
IKA, EUROSTAR, 400, kontroll, omrörare
IKA, EUROSTAR, 400, kontroll, omrörare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 6 till 2000 rpm
Kapacitet 150 L
Spänning 100/230 V
Wattal 226 w
Mått (L x B x H) 245 x 114 x 325 mm
Frekvens 50/60 Hz
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vikt (metrisk) 8.4 kg