Läs mer
IKA EUROSTAR 40d Plate Stand-lösning
Produktkod. 31941073 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europa
Produktkod. Pluggtyp
31941073 Europa
1 options
Produktkod. 31941073 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0010016587
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Maximalt vridmoment på 60 Ncm och linjär justering till 40 Ncm vid maxhastighet säkerställer pålitlig och kraftfull prestanda.
  • Kombinerar modern design, användarvänlighet och pålitlig prestanda
  • Kräver upp till 23 % mindre utrymme jämfört med tidigare modeller och passar perfekt i vilket laboratorium som helst
  • Lämplig för enkla blandningsuppgifter upp till 40 L (H2O) och viskositeter upp till 30 000 mPa
  • Innovativ vridmomenttrendmätning visar provets viskositetstrend med en noggrannhet på ±6 Ncm
  • Visar vridmomenttrenden direkt på skärmen och ger viktig återkoppling om blandningsprocessen
  • Behåller önskad omrörningshastighet på 30 till 2 000 varv per minut, även med förändringar i vridmomentbehov eller materialviskositet
  • ISO Klass 7/8 renrumsöverensstämmelse möjliggör användning i renrumsmiljöer inom läkemedels-, bioteknik-, medicintekniska produkter, elektronik- och rymdlaboratorier samt industrier där partikelkontroll är avgörande
  • Maximal säkerhet och tillförlitlighet
    • Användarvänligt: Stor LCD-skärm visar alla parametrar vid en snabb överblick
    • Quick Sense Keyless Chuck: gör det möjligt att byta mixningsverktyg med en hand, utan extra verktyg
    • Låsnyckel: Förhindrar oavsiktliga ändringar i inställningarna
    • Säkerhetskretsar: automatisk avstängning av impellern eller användarangiven vridmomentgräns
    • Skyddsklass IP 54: Tålig mot stänkvatten och ånga för pålitlig användning i krävande miljöer
    • Borstlös motor: Hållbar, ren och tyst i drift
  • Anslutning och dokumentation
    • USB och RS232-gränssnitt
    • Kompatibel med labworldsoft™ laboratorieprogramvara för integration i digitala arbetsflöden och dokumentation av processer
  • Funktioner
    • 23 % mindre storlek än tidigare modeller
    • Mätning av vridmomentstrend
    • Quick Sense Keyless Chuck
    • Säkerhetsstoppläge: När vridmomentet minskar dramatiskt vid fartygsbrott
    • Renrum ISO 7/8-klassificering
    • IP 54
    • Timer/Räknarfunktion
    • Låsnyckel
    • LCD-skärm
    • USB Gränssnitt
    • RS 232
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 r/min
Kapacitet 40 L
Visa LCD
Spänning 100/240 V
Pluggtyp Europa
Typ Overhead omrörare