Läs mer
IKA™ EUROSTAR 60 kontrollöverliggande omrörare
Produktkod. 13480567 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
13480567 EU Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 13480567 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004440000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31331.65 SEK
    30045.40 SEK / Paket med 1
    Save 1286.25 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Innehåller
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
Kräver
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
Universell laboratorieomrörare designad med en avtagbar trådlös styrenhet och en digital TFT-skärm.
  • Kommer utrustad med en RS 232 och en USB gränssnitt för att kontrollera och dokumentera alla parametrar
  • En integrerad vridmomenttrenddisplay tillhandahålls för mätning av viskositetsförändringar
  • Säkerhetskretsar installerade säkerställer automatisk avstängning vid anti-stall eller överbelastning
  • Kontinuerlig jämförelse mellan axelhastighet och önskad hastighet upprätthålls och variationer justeras automatiskt
  • Garanterar en konstant hastighet även vid förändringar i provets viskositet
  • Flerspråkig TFT-skärm
  • Programmerbara funktioner
  • Integrerad temperaturmätning
  • Intervalldrift
  • Timer funktion
  • Justerbar säkerhetskrets
  • Låst funktion
  • Steglöst justerbar hastighet
  • Genomskjutande omröraraxlar
  • Överbelastningsskydd
  • Kortvarig överbelastningsdrift
  • Tunt hölje
  • Tyst drift
  • Visning av felkod
  • H 67,60 temperaturgivare och WH 11 WiCo-hållare ingår i leveransen
Beställningsinfo
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
Certifikat
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
Uppfyllande
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
Garanti
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 r/min
Kapacitet 40 L
Visa TFT
Spänning 230 V
Wattal 176 w
Höjd (metrisk) 267 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 176w
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU
Chuck storlek 0,5 till 10 mm
Inkluderar RS 232 och en USB gränssnitt
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell EUROSTAR 60 Kontroll
Motortyp Borstlös DC
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +350 °C
Vridmoment 60 Ncm
Viskositet 50 000 mPas