Läs mer
IKA™ EUROSTAR 60 Digital Overhead Omrörare
Produktkod. 13470567 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
13470567 EU Varje
1 options
Produktkod. 13470567 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004446000
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Universellt använd stark laboratorieomrörare för mängder upp till 40 L (H2O ). Den justerar automatiskt hastigheten genom mikroprocessorstyrd teknik inom hastighetsområdet.
  • Säkerhetskretsar installerade säkerställer automatisk avstängning vid anti-stall eller överbelastning
  • Kontinuerlig jämförelse mellan axelhastighet och önskad hastighet upprätthålls och variationer justeras automatiskt
  • Garanterar en konstant hastighet även vid förändringar i provets viskositet
  • Digital hastighetsdisplay
  • Steglöst justerbar hastighet
  • Genomskjutande omröraraxlar
  • Överbelastningsskydd
  • Kortvarig överbelastningsdrift
  • Tunt hölje
  • Tyst drift
  • Visning av felkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 r/min
Kapacitet 40 L
Visa 7 Segment LED
Spänning 230 V
Wattal 176 w
Höjd (metrisk) 248 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 176w
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU
Chuck storlek 0,5 till 10 mm
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell EUROSTAR 60 Digital
Motortyp Borstlös DC
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vridmoment 60 Ncm
Viskositet 50 000 mPas