Läs mer
IKA EUROSTAR 60c Hub-lösning
Produktkod. 31941082 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europa
Produktkod. Pluggtyp
31941082 Europa
1 options
Produktkod. 31941082 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0010016613
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Universell laboratorieomrörare för avancerade blandningsuppgifter upp till 60 L (H2O) och viskositet upp till 50 000 mPa.
  • Kombinerar modern design, användarvänlighet och pålitlig prestanda
  • Kräver upp till 23 % mindre utrymme jämfört med tidigare modeller och passar perfekt i vilket laboratorium som helst
  • Maximalt vridmoment på 100 Ncm och linjär justering till 60 Ncm vid maxhastighet garanterar pålitlig och kraftfull prestanda
  • Har integrerad temperaturmätning, reversibel rotationsriktning (vänster/höger), intervallläge och en integrerad vibrationssensor
  • Integrerad vridmomentsensor erbjuder högprecisionsmomentövervakning med ±1 Ncm noggrannhet
  • Vridmomentmätningsdata kan användas för att beräkna viskositet (mPa) baserat på användarvalda kriterier för omrörare och kärl, vilket ger viktig återkoppling om blandningsprocessen. Bibehåller önskad omrörningshastighet på 30 till 2 000 varv per minut, även med förändringar i vridmomentbehov eller materialviskositet
  • ISO Klass 7/8 renrumsuppfyllelse möjliggör användning i renrumsmiljöer inom läkemedels-, bioteknik-, medicinteknik-, elektronik- och flygtekniska laboratorier och industrier där partikelkontroll är avgörande
  • Maximum Safety och Tillförlitlighet
    • Användarvänligt: Stor TFT-display visar alla parametrar i en snabb blick
    • Quick Sense Keyless Chuck: gör det möjligt att byta mixningsverktyg med en hand, utan extra verktyg
    • Låsnyckel: Förhindrar oavsiktliga ändringar i inställningarna
    • Säkerhetskretsar: automatisk avstängning av impellern eller användarangiven vridmomentgräns
    • Skyddsklass IP 54: Tålig mot stänkvatten och ånga för pålitlig användning i krävande miljöer
    • Borstlös motor: Hållbar, ren och tyst i drift
  • Anslutning och dokumentation
    • Programlägen och grafvisning erbjuder avancerade kontrollalternativ
    • Fler gränssnitt: USB RS232, Ethernet, trådlöst och Wi-Fi anslutning erbjuder förbättrade möjligheter för automation
    • Kompatibel med labworldsoft™ laboratorieprogramvara för integration i digitala arbetsflöden och dokumentation av processer
  • Egenskaper
    • Viskositetsmätning (mPa)
    • Högprecisionsmått ±av vridmoment 1 Ncm
    • Vibrationssensor
    • Integrerad belysning
    • Vänster/Höger rotationsriktning (intervallläge)
    • Hastighet: Mjukstart i 3 lägen
    • Kaotiskt mixningsläge
    • Låsringsindikering (chuck)
    • Temperaturmätning
    • Programläge
    • Grafvisning
    • TFT-display
    • Trådlös (WPAN), Ethernet- och Wifi-anslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 r/min
Kapacitet 60 L
Visa TFT
Spänning 100/240 V
Pluggtyp Europa
Typ Overhead omrörare