Läs mer
IKA™ Eurostar Digital Laboratory Omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13460567 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
0/30 till 2000 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet unitSize
13460567 0/30 till 2000 rpm Varje
1 options
Produktkod. 13460567 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004442000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15184.26 SEK
    14143.59 SEK / Paket med 1
    Save 1040.67 SEK
    6% Av
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Justerar automatiskt omrörningshastigheten genom mikroprocessorstyrd teknologi inom hastighetsområdet 0/30 - 2000 rpm. IKA™ Eurostar Digital Laboratory Omrörare inkluderar säkerhetskretsar för att säkerställa automatisk avstängning i anti-stall eller överbelastningsförhållanden. Variationer justeras automatiskt för att garantera en konstant hastighet även med förändringar i provets viskositet.
Laboratorieomrörare designad för enkla omrörningsuppgifter.
  • Justerar automatiskt hastigheten genom mikroprocessorstyrd teknik inom hastighetsområdet 0/30 - 2000 rpm.
  • Säkerhetskretsar installerade säkerställer automatisk avstängning i anti-stall eller överbelastningsförhållanden.
  • Kontinuerlig jämförelse mellan axelhastighet och önskad hastighet upprätthålls och variationer justeras automatiskt för att garantera en konstant hastighet även med förändringar i provets viskositet.
  • Digital hastighetsdisplay
  • Steglöst justerbar hastighet
  • Genomskjutande omröraraxlar
  • Överbelastningsskydd
  • Kortvarig överbelastningsdrift
  • Tunt hölje
  • Tyst drift
  • Visning av felkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 0/30 till 2000 rpm
Kapacitet 15 L
Visa Digital
Spänning 100/115/230 V
Djup (metrisk) interiör 208 mm
Diameter (metrisk) axel 11 mm
Höjd (metrisk) 248 mm
Toppplattans diameter (metrisk) 16 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell Eurostar 20 digital
Skyddsklass IP40
Vridmoment 20 Ncm
Typ Blandare
Viskositet 10 000 mPas
Vikt (metrisk) 4.4 kg