Läs mer
Eurycomanone, MedChemExpress
Beskrivning
Eurycomanone could increases spermatogenesis by inhibiting the activity of phosphodiesterase and aromatase in steroidogenesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eurycomanone |
| CAS | 84633-29-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H24O9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pasakbumin A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (40.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@@]1([C@H]2O)[C@@]34[C@@]([C@](OC4)(O)[C@H](O)C1=C)([H])[C@]([C@@](C(C)=CC5=O)([H])C[C@@]3([H])OC2=O)([C@@H]5O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.4 |
| Visa mer |