Läs mer
Eurycomanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eurycomanone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O9.2H2O/c1-7-4-10(21)13(23)17(3)9(7)5-11-18-6-28-20(27,16(17)18)12(22)8(2)19(18,26)14(24)15(25)29-11;;/h4,9,11-14,16,22-24,26-27H,2,5-6H2,1,3H3;2*1H2/t9-,11+,12+,13+,14-,16+,17+,18+,19-,20-;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 444.1632 |