Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ 10.0 NTU-kalibreringsstandard för TB1000
Produktkod. 11573755
Change view
Volym (metrisk):
125 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11573755 125 ml Varje
1 options
Produktkod. 11573755 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X344318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1581.44 SEK
    1440.90 SEK / Paket med 1
    Save 140.54 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CyberScan TB1000-seriens turbiditetsmätare och dess tillbehör och standarder är designade för att möta de stränga kraven från dagens forskare.
Eutech™ 10.0 NTU Calibration Standard används för att kalibrera turbidimetern Cyberscan TB1000. CyberScan TB1000-seriens turbiditetsmätare och dess tillbehör och standarder är designade för att möta de stränga kraven från dagens forskare.
Funktioner
  • 125 ml flaska
  • Används med: CyberScan TB1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kaibreringsstandard
För användning med (utrustning) CyberScan TB 1000
Beskrivning 10.0 NTU kalibreringsstandard
Volym (metrisk) 125 ml