Läs mer
Thermo Scientific™ KIt med Eutech TN-100 handhållen infraröd turbidimeter
Produktkod. 10142422
Change view
Upplösning:
0,01
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Upplösning Förpackningsstorlek
10142422 0,01 Varje
1 options
Produktkod. 10142422 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ECTN100IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11265.00 SEK
    6922.37 SEK / Paket med 1
    Save 4342.63 SEK
    38% Av
I lager
Innehåller
Set med 4 kalibreringsstandarder (800, 100, 20,0& 0,02 NTU)
Vattentät, bärbar, infraröd turbidimeter med utökad räckvidd upp till 2 000 NTU, 0,01 upplösning
Vattentät, bärbar, infraröd turbidimeter med utökad räckvidd upp till 2 000 NTU, 0,01 upplösning
  • Vattentät
  • Set med 7 provflaskor
  • Luddfri trasa
  • Silikonolja
  • Batterier
  • Hård bärväska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kit med infraröd turbidimeter
Beskrivning Bärbar, vattentät
Kalibreringstyp US EPA-godkända icke-formazinstandarder
Inkluderar Vattentät TN-100 handhållen turbidimeter med uppsättning av 4 kalibreringsstandarder (800, 100, 20,0 & 0,02 NTU), set med 7 provflaskor, luddfri trasa, silikonolja, batterier och hård bärväska.
Upplösning 0,01
Grumlighet Upp till 2 000 NTU
ISO-godkända metoder Efterlever ISO 7027