Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech Handhållna mätare kalibreringslösning, 1413 μS/cm KCl
Produktkod. 12385168
Produktkod. 12385168 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X211207
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Periodisk kalibrering med noggranna standarder rekommenderas för mätare
  • 1413 μS/cm KCl kalibreringslösning
  • Lösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor
  • Ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inorganic Salts
Namnnotering Nil
Förpackning 1 fall
CAS 7447-40-7
Densitet 1
Fysisk form Vätska
Molekylformel Complex
Koncentration 1413 μS/cm calibration solution
Färg Färglös
pH 7.0
Kokpunkt 102.4°C
För användning med (utrustning) Eutech Handheld Meters
Lösningstyp Calibration Solution
Typ Calibration Solution
Kvantitet 450 mL