Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech Handhållna mätare kalibreringslösning, 1413 μS/cm KCl
Produktkod. 15284878
Produktkod. 15284878 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X211207
 Begränsad artikel
I lager
Periodisk kalibrering med noggranna standarder rekommenderas för mätare
  • 1413 μS/cm KCl kalibreringslösning
  • Lösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor
  • Ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inorganic Salts
Namnnotering Nil
Förpackning 1 fall
CAS 7447-40-7
Densitet 1
Fysisk form Vätska
Molekylformel Complex
Koncentration 1413 μS/cm calibration solution
Färg Färglös
pH 7.0
Kokpunkt 102.4°C
För användning med (utrustning) Eutech Handheld Meters
Lösningstyp Calibration Solution
Typ Calibration Solution
Kvantitet 450 mL