Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech Handhållna mätare kalibreringslösning, 84μ S/cm KCl
Beskrivning
- 84 μS/cm KCl kalibreringslösning
- Lösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor
- Ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
Specifikationer
Specifikationer
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 1,0 g/cm³ vid 25 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| pH | ∼7 |
| Kokpunkt | ∼100 °C |
| För användning med (utrustning) | Eutech Handhållna mätare |
| Lösningstyp | Kalibreringslösning |
| Typ | Kalibreringslösning |
| Industry Type | Laboratorieanvändning |
| Kvantitet | 480 mL |