Läs mer
Eutech™ 5,0 mS/cm KCl-kalibreringslösning
Produktkod. 15263939
Change view
Kvantitet:
480 ml
Förpackningsstorlek:
480ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15263939 480 ml 480ml
1 options
Produktkod. 15263939 Leverantör Thermo Scientific Eutech Leverantörsnummer 01X211272
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För konduktivitetskalibrering och standarder, välj från våra tillgängliga ™Eutechs konduktivitetsstandarder, kalibreringar och lösningar
Eutech™ 5,0 mS/cm KCl-kalibreringslösning används för att kalibrera konduktivitetssonder för noggrann mätning. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar med hjälp av Eutech™ konduktivitetsmätare och sonder i fält, laboratorier och skolor.
Funktioner
  • Förpackad i 480 ml hållbara plastflaskor
  • Ekonomisk och bekväm att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lösningstyp Calibration Solution
Typ Conductivity Standard
Kvantitet 480 ml