Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ATC-elektrod för pH 5+-mätare
Produktkod. 10152612
Change view
Typ:
Anti-roll Design, Dual Range
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10152612 Anti-roll Design, Dual Range Varje
1 options
Produktkod. 10152612 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PH5TEM01P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 SEK
    535.40 SEK / Paket med 1
    Save 249.60 SEK
    31% Av
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer. Eutech™ pH 5+ pH-mätare med enkel övergångselektrod är ett idealiskt val för rutinmässiga tillämpningar i laboratorier, produktionsanläggningar och skolor. ATC (Automatic Temeprature Compensation)-elektroden ECPH5TEM01P levereras med Eutech™ pH 5+-mätaren.
Används med:
  • ph 5+meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ATC-elektrod för pH 5+-mätare
Visningstyp Stor skärm
Typ Anti-roll Design, Dual Range