Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Automatisk temperaturkompensation (ATC) sond ECPHWPTEM03J
Produktkod. 12971688
Change view
Längd (metrisk) kabel:
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
12971688 3 m Varje
1 options
Produktkod. 12971688 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X021820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 SEK
    1339.13 SEK / Paket med 1
    Save 70.87 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 02-10-2026
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av temperaturprober som används i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av temperaturprober som används i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Eutech™ Automatic Temperature Compensation (ATC) Probe ECPHWPTEM03J används med ph 600-seriens mätare.
Funktioner
  • 3 meter kabellängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ATC-sond
För användning med (utrustning) Eutech pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650 meter
Typ Sond/elektrod
Längd (metrisk) kabel 3 m