Läs mer
Eutech™ Kombinerad pH/ledningsförmåga/ATC-prob 01X230205 COMBI03BW för Eutech™ PC 450
Produktkod. 15387073
Change view
För användning med (utrustning):
Eutech PC 450
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15387073 Eutech PC 450 Varje
1 options
Produktkod. 15387073 Leverantör Thermo Scientific Eutech Leverantörsnummer 01X230205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3345.00 SEK
    3177.59 SEK / Paket med 1
    Save 167.41 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Optimera din Eutech™ konduktivitetsmätare med kombinationen pH/Konduktivitet/ATC-sonder.
Eutech™ Kombinationen pH/ledningsförmåga/ATC-sond COMBI03BW används tillsammans med Eutech™ CON 450-ledningsgivningsmätaren. Eutech™ CON 450 ledningsförmedlingsmätaren är en bakgrundsbelyst, robust vattentät mätare som är idealisk för alla miljöer. Hållbar, vattentät och dammtät design med IP67-klassning. Stor, bakbelyst specialanpassad display så att du kan se mätningar med temperatur och celleffektivitet.
Funktioner
  • 3 meter kabel
  • För användning med: Eutech PC 450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp pH/ledningsförmåga/ATC-kombinationsprob
För användning med (utrustning) Eutech PC 450