Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CON 150 konduktivitetsmätare
Produktkod. 15347053
Change view
Mätlägen:
Konduktivitet, TDS med temperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen Förpackningsstorlek
15347053 Konduktivitet, TDS med temperatur Varje
1 options
Produktkod. 15347053 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X651611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6005.00 SEK
    5821.81 SEK / Paket med 1
    Save 183.19 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Eutech™ CON 150 är en IP67-klassad vattentät konduktivitetsmätare. Se konduktivitets- eller TDS-mätning med temperatur såväl som celleffektivitet på en stor LCD-skärm med tre rader.
Funktioner
  • Inbyggd minnesfunktion – Lagrar upp till 150 mätningar tillsammans med temperatur
  • Justerbar temperaturkoefficient – Inställd på 0,0 % för att uppfylla USP metoder för icke-kompenserade mätningar
  • Ström med AA-batterier eller använd en valfri AC adapter
  • Kalibrera med automatiskt igenkända standarder eller manuellt; till en enda punkt över alla områden eller till flera punkter (en kalibreringspunkt per ledningsintervall)
  • Kalibreringsalarm – Sätt en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
  • Accepterar sonder med en cellkonstant på 0,1, 1,0 eller 10
  • Justerbar ledningsförmåga-till-TDS-omvandlingsfaktor – från 0,4 till 1,0
  • Valbar manuell eller automatisk temperaturkompensation (ATC) – För högsta noggrannhet i alla situationer
  • Valbara ºF/ºC – Välj enheter som bäst passar din applikation
  • Klarteckenindikator, manuell eller automatisk mäthållfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • Inkluderar vår lättrengörbara ledningscell
  • Inbyggt stativ – för enkel bänk- eller långtidsanvändning
  • Väggmonterat alternativ – Idealiskt för att spara bänkutrymme
  • Innovativt Grip-Clip™ – : Fäst snabbt och enkelt proben på din bägare eller behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CON 150 Meter & Electrode: Mätare, konduktivitetscell (K= 1,0), Grip-Clip™ , två AA-batterier
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % fullskalig
Mätlägen Konduktivitet, TDS med temperatur
Kompatibla prober Prober med en konstant på 0,1, 1,0 eller 10 celler
Kalibrering TDS: Manuell 1 punkt/område; Temperatur: Avstängd i steg om 0,1,± 10º C eller± 18
Kalibreringspunkter (konduktivitet) Auto/manuell; 1 poäng/intervall
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 200 mS
Upplösning (konduktivitet) 0,01μ S till 0,1 mS
Temperaturkompensation Automatisk eller manuell (-10 till 110 °C)
Temperaturkoefficient 0,0 till 10,0 %/° C
Räckvidd (TDS) 0 till 200 ppt (TDS-faktor 1,0)
Upplösning (TDS) 0,01 ppm till 0,1 ppt
Noggrannhet (TDS) ±1 % fullskalig
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Temperaturområde (engelska) 14,0 °F till 230,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Visningstyp LCD trerads anpassad
Minne Lagrar upp till 150 datamängder
Datapunkter 150
IP-betyg IP67
AC-adapter AC adapter (valfritt)
Mått (L x B x H) Mätare: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tum. (20 x 8,3 x 5,7 cm), förpackning: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tum. (23 x 23 x 7 cm)
Vikt (metrisk) Mätare: 0,5 kg, förpackad: 0,7 kg
Vikt (engelska) Mätare: 1 lb, förpackad: 1,4 lb
Vattentät Ja
Batterityp 2 x AA (ingår)
Batteritid >500 timmar. kontinuerlig användning