Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CON 150 konduktivitetsmätare
Beskrivning
Eutech™ CON 150 är en IP67-klassad vattentät konduktivitetsmätare. Se konduktivitets- eller TDS-mätning med temperatur såväl som celleffektivitet på en stor LCD-skärm med tre rader.
Funktioner
- Inbyggd minnesfunktion – Lagrar upp till 150 mätningar tillsammans med temperatur
- Justerbar temperaturkoefficient – Inställd på 0,0 % för att uppfylla USP metoder för icke-kompenserade mätningar
- Ström med AA-batterier eller använd en valfri AC adapter
- Kalibrera med automatiskt igenkända standarder eller manuellt; till en enda punkt över alla områden eller till flera punkter (en kalibreringspunkt per ledningsintervall)
- Kalibreringsalarm – Sätt en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
- Accepterar sonder med en cellkonstant på 0,1, 1,0 eller 10
- Justerbar ledningsförmåga-till-TDS-omvandlingsfaktor – från 0,4 till 1,0
- Valbar manuell eller automatisk temperaturkompensation (ATC) – För högsta noggrannhet i alla situationer
- Valbara ºF/ºC – Välj enheter som bäst passar din applikation
- Klarteckenindikator, manuell eller automatisk mäthållfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
- Inkluderar vår lättrengörbara ledningscell
- Inbyggt stativ – för enkel bänk- eller långtidsanvändning
- Väggmonterat alternativ – Idealiskt för att spara bänkutrymme
- Innovativt Grip-Clip™ – : Fäst snabbt och enkelt proben på din bägare eller behållare
Tekniske data
Tekniske data
| Beskrivning | CON 150 Meter Kit: Mätare, konduktivitetscell (K= 1,0), Grip-Clip™ , två AA-batterier, hård väska, kalibreringslösning |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±1 % fullskalig |
| Mätlägen | Konduktivitet, TDS med temperatur |
| Kompatibla prober | Prober med en konstant på 0,1, 1,0 eller 10 celler |
| Kalibrering | TDS: Manuell 1 punkt/område; Temperatur: Avstängd i steg om 0,1,± 10º C eller± 18 |
| Kalibreringspunkter (konduktivitet) | Auto/manuell; 1 poäng/intervall |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0 till 200 mS |
| Upplösning (konduktivitet) | 0,01μ S till 0,1 mS |
| Temperaturkompensation | Automatisk eller manuell (-10 till 110 °C) |
| Räckvidd (TDS) | 0 till 200 ppt (TDS-faktor 1,0) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?