Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CON 2700 konduktivitetsmätare
Produktkod. 11513865
Change view
Räckvidd (salthalt):
0 till 80 ppt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd (salthalt) Förpackningsstorlek
11513865 0 till 80 ppt Varje
1 options
Produktkod. 11513865 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X543905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13685.00 SEK
    13277.80 SEK / Paket med 1
    Save 407.20 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Med funktioner för automatisk standardisering, automatisk kalibrering och automatisk avståndsbestämning Eutech™ CON 2700 accepterar 2-cells- och 4-cellselektroder, vilket möjliggör ett brett mätområde på upp till± 1 % fullskalig noggrannhet. Mätaren levereras med en multidataskärm som visar konduktivitetsavläsningar, temperatur, elektrodstatus, kalibreringspunkter, datum och tid på en gång.
Funktioner
Konduktivitet
  • Räckvidd: 0,050μ S till 500,0 mS
  • Upplösning: 0,01 / 0,1μ S ; 0,001 / 0,01 / 0,1 mS
  • Noggrannhet:± 1 % full skala
  • Cal. Poäng: Upp till 5
  • Cellkonstant: 0,010 till 10 000
TDS
  • Område (beroende på TDS-faktor): 0,050 ppm till 500 ppt (@ TDS-faktor 1,00)
  • Upplösning: 0,01 / 0,1 ppm ; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
  • Noggrannhet:± 1 % full skala
  • Cal. Poäng: Upp till 5
Salthalt
  • Område: 0,0 till 80,0 ppt
  • Upplösning: 0,01 / 0,1 ppm ; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
  • Noggrannhet:± 1 % full skala
Resistivitet
  • Räckvidd: 2.000 Ohm till 20.0mOhm
  • Upplösning: 0,01 / 0,1 Ohm ; 0,001 / 0,1 kOhm; 0,01 mOhm
  • Noggrannhet:± 1 % full skala
Temperatur
  • Räckvidd (meter): 0,0 till 100,0° C/32,0 till 212,0° F
  • Upplösning: 0,1° C/0,1°
  • Noggrannhet:± 0,3° C /± 0,5° F
  • Koefficient (Per° C): Linjär& ren ; 0,000 till 10,000 %
  • Normalisering: 15,0 till 30,0° C/59,0 till 86,0° F
  • Ersättning: ATC /mTC
  • Strömkrav: 9 V DC-adapter, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mätlägen Konduktivitet
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,050μ S till 500 mS
Räckvidd (resistivitet) 2 Ω till 20 mΩ
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Räckvidd (TDS) 0,050 ppm till 500 ppt
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C