Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech CON 450 handhållen mätarsats
Produktkod. 15397053
Change view
Datapunkter:
500
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Datapunkter Förpackningsstorlek
15397053 500 Varje
1 options
Produktkod. 15397053 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X651633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9525.00 SEK
    9249.07 SEK / Paket med 1
    Save 275.93 SEK
    2% Av
I lager
Innehåller
Mätare, ledningscell (K = 1,0), Grip-Clip™ två AA-batterier, bärfodral, USB kabel, kalibreringslösningar
Bakgrundsbelyst, robust vattentät mätare är idealisk för alla miljöer
  • Hållbar, vattentät och dammtät design med IP67-klassning
  • Stor, bakbelyst specialanpassad display – Visa mätning med temperatur och celleffektivitet
  • Grip-Clip™ – Fäst snabbt och enkelt proben vid din bägare eller behållare
  • Kalibrera med automatiskt igenkända standarder eller manuellt; till en enda punkt över alla områden eller till flera punkter (en kalibreringspunkt per ledningsintervall)
  • Valbar cellkonstant – 0,10, 1,00 eller 10,0
  • Justerbar temperaturkoefficient från 0,00 till 10,00 % per ºC. Sätt till 0,0 % för att uppfylla USP metoder för icke-kompenserade mätningar
  • Justerbar ledningsförmåga-till-TDS-faktor – Justerbar 0,4 till 1,0
  • Valbar ºC / ºF Välj – enheter som bäst passar din applikation
  • Inkluderar vår lättrengörbara ledningscell
  • Klarteckenindikator, manuell eller automatisk mäthållfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • Lagra upp till 500 datamängder med data – . Använd USB eller RS232-utgång med valfri datakabel för att skicka data till din programvara eller vår kostnadsfria kommunikationsprogramvara
  • Inbyggda realtidsklockstämplar lagrade data och kalibreringsdata med tid och datum – uppfyller standarder för GLP (Good Laboratory Practices)
  • Inbyggt ställ med väggfäste – Möjliggör enkel mätning eller förvaring av bänken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % fullskalig
Utgångar USB, RS232
Mätlägen Konduktivitet, TDS, Salthalt, Temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) Auto/manuell; 1 poäng/intervall
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 200 mS
Upplösning (konduktivitet) 0,01μ S till 0,1 mS
Räckvidd (salthalt) 0 till 50 ppt
Räckvidd (TDS) 0 till 200 ppt (TDS-faktor 1,0)
Upplösning (TDS) 0,01 ppm till 0,1 ppt
Noggrannhet (TDS) ±1 % fullskalig
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Upplösning (temperatur) 0.01
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Visningstyp Anpassad LCD med bakgrundsbelysning
Minne Lagrar upp till 500 datamängder
Datapunkter 500
Mått (L x B x H) Mätare: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm), Boxad: 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tum (23 x 23 x 7 cm)
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Vikt (engelska) 1 lb.
Modell Eutech CON 450
Strömförsörjning Två AA-batterier (ingår),> 300 timmar (utan bakgrundsbelysning); AC adapter (valfritt)