Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech COND 6+ handhållen mätarsats med elektrod
Produktkod. 11569204
Change view
Vikt (metrisk):
255 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
11569204 255 g Varje
1 options
Produktkod. 11569204 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X289425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6279.98 SEK
    3765.92 SEK / Paket med 1
    Save 2514.06 SEK
    40% Av
I lager
Lätta, ekonomiska och effektiva handhållna mätare
  • Enkel kalibrering med automatisk
  • konduktivitetsstandardigenkänning
  • Inkluderar Grip-Clip elektrodhållare
  • ±1 % fullskalig noggrannhet
  • Utökad 0 - 10 % temperaturkompensation
  • Justerbar TDS-faktor
  • Icke-flyktigt minne behåller inställningarna, även om batterierna tar slut
  • Tre års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar CONSEN91B elektrod, KCl kalibreringslösningar, Grip-Clip elektrodhållare
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % av full skala± 1 LSD
Mätlägen Konduktivitet med temperatur
Cell konstant 0.1, 1.0, 10.0
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 4 (1 per intervall) auto; 5 (1 per serie) manual
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,00 till 19,99μ S/cm, 20,00 till 199,9μ S/cm, 200,0 till 1999μ S/cm, 2,00 till 19,99 mS/cm, 20,0 till 200,0 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,05 % fullskala
Upplösning (TDS) 0,05 % fullskala
Noggrannhet (TDS) ±1 % av full skala± 1 LSD
Temperaturområde (metriskt) 0,00 °C till 100,0 °C (80,0 °C med medföljande sond)
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Ingångar BNC, 2,5 mm phono-uttag
Mått (L x B x H) 15.7 x 8.5 x 4.2 cm
Vikt (metrisk) 255 g
Garanti 3 år
Sondtyp CONSEN91B elektrod med temperatursensor
Modell COND 6+
Batterityp 4 x 1,5V AAA Alkaline (ingår)
Batteritid >500 hr.