Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Konduktivitet/ATC-elektroder
Beskrivning
Eutech™ Konduktivitets-/ATC-elektroder används i konduktivitetsmätare i olika applikationer. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Funktioner
- Parameter: Konduktivitet / Temperatur
- Automatisk temperaturkompensation
- Cell=2
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | K = 0,1 |
| Kontakttyper | 8-polig DIN |
| För användning med (utrustning) | CON 700 / PC 700 / CON 2700 / PC 2700 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |
| Typ | Elektrod |
| Beskrivning | 2-cells ledningsförmåga/ATC-elektrod, 0,1-cellskonstant, SS-sensor, epoxikropp (700- och 2700-serien) |
| Diameter (metrisk) kropp | 115 x 12 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Material | Ringar i rostfritt stål, epoxikropp |
| Mätområden | <200μ S |
| Visa mer |