Läs mer
Eutech™ Konduktivitetskalibreringspåsar
Beskrivelse
Få snabba, exakta och bekväma konduktivitetsmätningar med NIST_traceable Eutech™ Konduktivitetskalibreringspåsar. Sätt helt enkelt in elektroden i dospåsen, kalibrera, skölj och kassera påsen– ingen separat behållare behövs.
Funktioner
- Konduktivitetsstandarder Påse -20 ml
- NIST Spårbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | KCl Conductivity Sachets |
| Konduktivitet | 1413 μS/cm |
| Lösningstyp | Kalibreringslösning |
| Typ | Ledningsförmågasstandard |
| Industry Type | Fält, Skola, Laboratorieanvändning |
| Kvantitet | 20 x 20 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?