Läs mer
Eutech™ Konduktivitetskalibreringspåsar
Produktkod. 11563775
Change view
Konduktivitet:
10 μS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
447 μS/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Konduktivitet unitSize
11563775 2764 μS/cm Varje
12933437 10 μS/cm Varje
11553775 447 μS/cm Varje
11543775 1413 μS/cm Varje
4 options
Produktkod. 11563775
Brand: Thermo Scientific Eutech ECCON2764BS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Få snabba, exakta och bekväma konduktivitetsmätningar med NIST_traceable Eutech™ Konduktivitetskalibreringspåsar. Sätt helt enkelt in elektroden i dospåsen, kalibrera, skölj och kassera påsen– ingen separat behållare behövs.
Features:
  • Conductivity Standards Sachet -20 ml
  • NIST Traceable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KCl Conductivity Sachets
Konduktivitet 2764 μS/cm
Lösningstyp Calibration Solution
Typ Conductivity Standard
Industry Type Field, School, Laboratory Use