Learn More
Eutech™ Konduktivitetskalibreringspåsar
Beschreibung
Få snabba, exakta och bekväma konduktivitetsmätningar med NIST_traceable Eutech™ Konduktivitetskalibreringspåsar. Sätt helt enkelt in elektroden i dospåsen, kalibrera, skölj och kassera påsen– ingen separat behållare behövs.
Funktioner
- Konduktivitetsstandarder Påse -20 ml
- NIST Spårbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | KCl Conductivity Sachets |
| Konduktivitet | 10 μS/cm |
| Lösningstyp | Kalibreringslösning |
| Typ | Ledningsförmågasstandard |
| Kvantitet | 20 x 20 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?