Läs mer
Eutech™ Konduktivitetskalibreringspåsar
Produktkod. p-7114719
Konduktivitet:
10 μS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
447 μS/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12933437
Brand: Thermo Scientific Eutech 01X219905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Få snabba, exakta och bekväma konduktivitetsmätningar med NIST_traceable Eutech™ Konduktivitetskalibreringspåsar. Sätt helt enkelt in elektroden i dospåsen, kalibrera, skölj och kassera påsen– ingen separat behållare behövs.
Funktioner
  • Konduktivitetsstandarder Påse -20 ml
  • NIST Spårbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KCl Conductivity Sachets
Konduktivitet 10 μS/cm
Lösningstyp Calibration Solution
Typ Conductivity Standard
Kvantitet 20 x 20 mL