Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Konduktivitetselektrod EC620165
Beskrivning
Eutech™ Konduktivitetselektroder används i konduktivitetsmätare i olika applikationer. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Funktioner
- Parameter: Ledningsförmåga / Temperatur
- Räckvidd: 0 till 500 mS
- Temperaturområde: 0 till 70 °C
- Cell: 4
- Cellkonstant: K = 1,0
- Cellmaterial: Platinacell på glas med epoxikropp
- ATC: Ja
- Mått (axel): 100 x 12 mm
- Kabellängd: 1 m
- Kontakt: 8-polig DIN
- Används med: CON 1500 / CON 6000 / PC 6000 / PC 6500 / PCD 6500
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 1 cm^-1 |
| Typ | TetraCon™ Konduktivitetselektrod 325/C |
| Material | Glas |
| Mätområden | 0 till 500 mS |