Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Konduktivitetselektrod ECCONSEN93J
Beskrivning
Eutech™ Konduktivitetselektroder används i konduktivitetsmätare i olika applikationer. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Funktioner
- Parameter: Konduktivitet/ATC-cell
- material: glas
- Cellkonstant: K = 0,1
- Kabellängd: 1m
- Kontakt: DIN-kontakt
- Kabellängd: 1m
- Använde W
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | K = 0,1 |
| Typ | TetraCon™ Konduktivitetselektrod 325/C |
| Material | Glas |