Läs mer
Eutech™ Konduktivitet/resistivitet ECCS10-1-0S Processelektrod
Produktkod. 11798136
Change view
Temperaturområde (metriskt).:
-5 °C till +50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt). Förpackningsstorlek
11798136 -5 °C till +50 °C Varje
1 options
Produktkod. 11798136 Leverantör Thermo Scientific Eutech Leverantörsnummer ECCS1010S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5318.91 SEK
    4696.20 SEK / Paket med 1
    Save 622.71 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Eutech™ Konduktivitetselektroder används i konduktivitetsmätare i olika applikationer. Eutech™ Konduktivitet/resistivitet ECCS10-1-0S Process Electrode används för allmänna konduktivitetsmätningar, lågkonduktivitetsmätningar, konduktivitetsmätningar med ATC och konduktivitetsmätningar av kraftverk& kondensatvatten.
Fler specifikationer
  • Tryckbetyg på 25º C: 3,4 bar (50 psi)
  • Tråd:½” NPT
  • Kabel: Integrerad 7,5 m (24,6 fot) 6-tråds dubbelskärmade, förtennade ändar
  • Vikt: 590 g
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Cell konstant K = 1,0, 2-celler
    För användning med (utrustning) Alpha 2000-seriens konduktivitetsmätare
    Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +50 °C
    Typ Konduktivitetselektrod
    Beskrivning Konduktivitetselektrod med Pt100, cellkonstant K=1,0, rostfritt stål med 25 fot förtenad kabel med öppen ände (med ½ tums gängning av nylonplastlock)
    Diameter (metrisk) kropp 12.8 mm
    Längd (engelska) Kabel 24.6 ft.
    Längd (metrisk) 168 mm
    Längd (metrisk) kabel 7.5 m
    Material Rostfritt stål (316), Nylon Plastbeslag
    Mätområden 0,01 till 100 mS/cm
    Temperatursensor Pt100, 3-ledare