Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Konduktivitet/temperaturelektrod CONSEN92W
Produktkod. 15998060
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1 m
Produktkod. Längd (metrisk) kabel
15998060 1 m
1 options
Produktkod. 15998060 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CONSEN92W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3330.68 SEK
    2715.30 SEK / Paket med 1
    Save 615.38 SEK
    18% Av
I lager
Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Eutech™ Konduktivitets-/temperaturelektrod CONSEN92W används i konduktivitetsmätare i olika applikationer. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Funktioner
  • Parameter: Konduktivitet / Temperatur
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Cell=2
  • Används med: CON 510 / CON 400 / CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 / CON 150 / CON 450 / PC450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant K = 10.0
Kontakttyper 6-polig DIN
Celltyp 2
För användning med (utrustning) CON 510 / CON 400 / CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 / CON 150 / CON 450 / PC450
Sensortyper Platina
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Typ Konduktivitet/temperaturelektrod
Beskrivning 2-cells ledningsförmåga/ATC-elektrod, 10,0-cellskonstant, platinasensor, epoxikropp
Diameter (metrisk) kropp 115 x 12 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Material Ringar i rostfritt stål, epoxikropp
Mätområden >1 mS