Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN91W Konduktivitet/temperaturelektrod
Produktkod. 15829237 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Cell konstant:
K = 1,0
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Cell konstant Förpackningsstorlek
15829237 K = 1,0 Varje
1 options
Produktkod. 15829237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2995.00 SEK
    2321.90 SEK / Paket med 1
    Save 673.10 SEK
    22% Av
I lager
Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Eutech™ Konduktivitetselektroder används i konduktivitetsmätare i olika applikationer. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Specifikationer
  • Parameter: Ledningsförmåga / Temperatur
  • Räckvidd: 0 till 150 mS
  • Temperaturområde: 0 till 80 °C
  • Cell: 2
  • Cellkonstant: K = 1,0
  • Cellmaterial: Ringar i rostfritt stål, PP och ultem-kropp
  • ATC: Ja
  • Mått (axel): 144 x 16 mm
  • Kontakt: 6-polig
Används med: CON 510 / CON 400 / CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant K = 1,0
Kontakttyper 6-stift
Typ Konduktivitet/temperaturelektrod
Material Ringar i rostfritt stål, polypropen och Ultem-kropp
Mätområden 0 till 150 mS