Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN9203J Ledningsförmåga/temperaturelektrod
Produktkod. 15503440
Change view
Cell konstant:
K = 0,530
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Cell konstant Förpackningsstorlek
15503440 K = 0,530 Varje
1 options
Produktkod. 15503440 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X244723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5705.00 SEK
    5424.61 SEK / Paket med 1
    Save 280.39 SEK
    4% Av
I lager
Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Eutech™ Konduktivitetselektroder används i konduktivitetsmätare i olika applikationer. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Specifikationer
  • Parameter: Konduktivitet / Temperatur
  • Räckvidd: 0 till 350 mS
  • Temperaturområde: 0 till 100° C*
  • Cell: 4
  • Cellkonstant: K = 0,530
  • Cellmaterial: Grafit med epoxikropp
  • ATC: Ja
  • Mått (skaft): 144 x 16 mm
  • Kabellängd: 3m
  • Kontakt: 8-stift
  • Används med: COND 610 / COND 600 / CD 650 / PC 650 / PCD 650
*max. konstant temp på 75° C; intermittenta mätningar upp till 100° C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant K = 0,530
Typ Konduktivitet/temperaturelektrod
Mätområden 0 till 350 mS