Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN9501D Konduktivitet/temperaturelektrod
Produktkod. 11543845
Change view
Cell konstant:
K = 1,0
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Cell konstant Förpackningsstorlek
11543845 K = 1,0 Varje
1 options
Produktkod. 11543845 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X466602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3035.75 SEK
    2746.35 SEK / Paket med 1
    Save 289.40 SEK
    9% Av
I lager
Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Eutech™ Konduktivitetselektroder används i konduktivitetsmätare i olika applikationer. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Specifikationer
  • Parameter: Konduktivitet / Temperatur
  • Räckvidd: 0 till 150 mS
  • Temperaturområde: 0 till 80° C*
  • Cell: 2
  • Cellkonstant: K = 1,0
  • Cellmaterial: Ringar i rostfritt stål, PP och ultem-kropp
  • ATC: Ja
  • Mått (skaft): 44 x 16 mm
  • Kabellängd: 1m
  • Kontakt: 8-polig DIN
  • Används med: CON 700 / PC 700 / CON 2700 / PC 2700
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant K = 1,0
Typ Konduktivitet/temperaturelektrod
Material Ultem-Body
Mätområden 0 till 150 mS