Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan CD 650
Beskrivning
Eutech™ CyberScan CD 650 är en handhållen vattentät ledningsförmåga/ TDS/ resistivitet/ salthalt/ löst syre multiparametermätare. Eutechs CyberScan CD650 är utrustad med sofistikerad laboratoriemätare och möjliggör samtidig mätning och visning av konduktivitet och löst syre. Intuitiv med inbyggda vägledningsuppmaningar och felsökningstips, mätaren levereras med avancerad trådlös kommunikationsteknik för enkel dataöverföring från mätare till PC och är IP67 vattentät för tuffa applikationer.
Funktioner
- Mäter och visar tre parametrar samtidigt
- ±1 % fullskalig noggrannhet vid 3-decimals upplösning över ett brett mätområde
- Accepterar två- och fyrcellskonduktivitetssond för att mäta upp till 500 m/s— mätaren mäter rent vatten!
- Valbar flerpunktskalibrering för mer exakta konduktivitetsmätningar eller enpunktskalibrering för snabb och bekväm kalibrering utan misstag
- Mäter 90,00 mg/L i DO-koncentration och 600 % i DO-mättnad, —ett av de bredaste mätområdena för upplöst syre som erbjuds på den handhållna marknaden idag
- Snabb och enkel DO-kalibrering med 100 % kalibreringsalternativ mot atmosfärisk luft eller 0 % kalibrering mot en nolllösning
- Salthalt, temperatur och tryckkompensering —exakta avläsningar under varierande förhållanden
- Ingen uppvärmningstid krävs med galvaniskt mätsystem
- One-Glance-Tells-All Screen Display med bakgrundsbelysning Elektrod statusrapport, kalibreringsdata och samtidig visning av upp till 4 parametrar
- Inspelade avläsningar stämplade individuellt med tid och datum in GLP kompatibelt format
- Automatisk loggningsmätare sparar avläsningar automatiskt inom några sekunder för att förhindra dataförlust
- Icke-flyktigt minne skyddar information och mätarinställningar, även när batterierna tar slut
- Fyra nivåer av lösenordsskydd förhindrar manipulering eller oavsiktlig radering av data
Specifikationer
Specifikationer
| AC-adapter | 9 V DC-adapter, 500 mA |
| Noggrannhet | Korrigering av salthalt: 0,1 ppt |
| Utgångar | IrDA trådlös kommunikation |
| Noggrannhet (barometer) | 0,1 mmHg eller 0,1 kPa |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±1 % FS+ 1 LSD |
| Noggrannhet (RDO) | 0,1%; ±0,2mg/L /± 0,2 % |
| Noggrannhet (salthalt) | ±1 % FS+ 1 LSD |
| Noggrannhet (TDS) | ±1 % FS+ 1 LSD |
| Larmutgång | HI-LO gränslarm, Kalibreringslarm |
| Barometrisk tryckkorrigering | Automatisk korrigering med inbyggd sensor |
| Visa mer |