Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan COND 600 vattentät handhållen konduktivitetsmätare
Beskrivning
Mät från rent vatten till havsvatten med en meter. Eutech™ CyberScan COND 600 vattentät handhållen konduktivitetsmätare har ett brett konduktivitetsområde med automatisk avståndsbestämning för mer bekvämlighet.
Funktioner
- Konduktivitetsområde: .. till 200,0 mS
- TDS: .. till 200 ppt
- Temperaturområde: -10,0 till 110,0° C (14,0 till 230° F) (meter)
- Temperaturkompensation: Automatisk/manuell (0 till 100° C)
- Antal kalibreringspunkter: 4 (1 per intervall) Auto 5 (1 per intervall) manuell
- Larm för beräknad kal.: Ja (dagar -max 30)
- Auto-Cal-alternativ: 84, 1413 us/cm 12,88, 111,8 mS/cm
- Slope/Offset Display: Ja (Display + Ikon)
- Ingång: DC phono-uttag, 8-polig kontakt
- LCD-skärm: Bakgrundsbelyst Dotmatrix
- minne: 500 datamängder
- Utgång: Ja (IrDA/RS232C)
- Specialfunktioner: Stabilitetsindikator; Självdiagnostik; Icke-flyktigt minne; Hålla& Automatisk avstängning efter 20 minuter
- GLP: Ja
- Inträngningsskydd: IP67
- Ström: 4 ''AAA'' x 1,4V batterier eller 9VDC strömadapter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Konduktivitetsmätare |
| Beskrivning | Konduktivitetsområde till 200,0 mS |
| Mätområden | 200,0 mS |