Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan COND 610 vattentät handhållen konduktivitetsmätare
Produktkod. 11742897
Change view
Mätlägen:
Konduktivitet, TDS, Salthalt, Temperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen unitSize
11742897 Konduktivitet, TDS, Salthalt, Temperatur Varje
1 options
Produktkod. 11742897 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X418307
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Mät från rent vatten till havsvatten med en meter. Eutech™ CyberScan COND 610 vattentät handhållen konduktivitetsmätare har ett brett konduktivitetsområde med automatisk avståndsbestämning för mer bekvämlighet.
Funktioner
  • Konduktivitetsområde: .. till 500,0 mS
  • TDS: .. till 500 ppt
  • Salthalt: .. till 80 ppt
  • Resistivitet: 0 till 20,00mΩ
  • Temperaturområde: -10,0 till 110,0° C (14,0 till 230° F) (meter)
  • Temperaturkompensation: Automatisk/manuell (0 till 100° C)
  • av kalibreringspunkter: 4 (1 per intervall) Auto, 5 (1 per intervall) manuell
  • Larm för beräknad kal.: Ja (dagar -max 30)
  • Auto-Cal Options: 84, 1413 us/cm 88, 111,8 mS/cm
  • Slope/Offset Display: Ja (Display + Ikon)
  • Ingång: DC phono-uttag, 8-polig kontakt
  • LCD-skärm: Bakgrundsbelyst Dotmatrix
  • minne: 500 datamängder
  • Utgång: Ja (IrDA/RS232C)
  • Specialfunktioner: Stabilitetsindikator; Självdiagnostik; Icke-flyktigt minne; Hålla& Automatisk avstängning efter 20 minuter
  • GLP: Ja
  • Inträngningsskydd: IP67
  • Ström: 4 ''AAA'' x 1,4V batterier eller 9VDC strömadapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar IrDA, RS232C
Mätlägen Konduktivitet, TDS, Salthalt, Temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 500 mS
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Räckvidd (resistivitet) 0 till 20 Mohm
Visningstyp LCD
Datapunkter 500
IP-betyg IP67