Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan DO 600 mätare för upplöst syre
Beskrivning
Mäter syrekoncentration upp till 90,00 mg/L och mättnad upp till 600,0 %. Mega-lagringsutrymme sparar upp till 500 datamängder stämplade med tid och datum– Perfekt för GLP-kompatibla undersökningar. Salthalt, temperatur och tryckkompensation– exakt även under varierande förhållanden. Omfattande en blick-berättar-alla-skärm med intelligenta skärmuppmaningar. Kalibreringslarm på realtidsklocka säkerställer periodiska kalibreringsuppdateringar. IP67 vattentät design för applikationer i tuffa miljöer. Autologgningsfunktionen registrerar automatiskt upp till 500 datamängder stämplade med datum och tid Utmärkt –för GLP-kompatibla undersökningar. LED-RS232 och IrDA trådlös kommunikation för direkt dataöverföring från mätare till PC. Bekväm 2-punktskalibrering med steg-för-steg kalibreringsguide. Galvanisk, så du behöver inte vänta på att mätaren ska värmas upp.
Funktioner
Löst syre
- Intervall: 0,00 till 90,00 mg/L eller ppm
- Upplösning: 0,01 mg/L eller ppm
- Noggrannhet: ±0,2 mg/L
% mättnad
- Intervall: 0,0 till 600,0 %
- Upplösning: 0,1 %
- Noggrannhet: ±2 %
Temperatur
- Räckvidd: 0,0 till 50,0 °C (32 till 122 °F)
- Upplösning: 0,1 °C (0,1 °F)
- Noggrannhet: ±0,3 °C ± °
- Ersättning: ATC /mTC (0,0 till 50 °C)
Salthaltskorrigering
- Räckvidd: 0,0 till 50,0 ppt
- Upplösning: 0,1 ppt
- metod: Automatisk korrigering efter manuell inmatning
Tryckkorrigering
- Räckvidd: 450 till 825 mmHg (59,9 till 109,9 kPa)
- Upplösning: 1 mmHg (0,1 kPa)
- metod: Automatisk korrigering med inbyggd sensor
Kalibrering
- 2 poäng (0 %, 100 %)
- Driftområde
- till 50,0 °C (32 till 122 °F)
Probetyp
- Galvanisk
Datum-/tidsstämpling
- Ja
Minne
- 500-datamängder (GLP-kompatibelt format)
Särskilda funktioner
- Auto-Hold; Automatisk avstängning efter 2–30 minuter (användarinställning); stabilitetsindikator; Självdiagnostiska meddelanden
Kraft
- 4 x 1,5 'AA'-batterier (>400 timmar) eller 9V likströmsadapter, 500mA
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | DO 600 meter med 25-fots kabelelektrod, ECDOHANDY8M, DAS-mjukvara, nätadapter och bärsatsfodral. |
| Temperaturområde (metriskt). | 32 °F till 122 °F |
| Räckvidd (RDO) | 0 mg/L till 90 mg/L |