Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Cyberscan elektrodhållare för ATC-sonder och pH-elektroder
Produktkod. 11509264
Change view
För användning med (utrustning):
16 mm ATC-sonder och pH-elektroder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11509264 16 mm ATC-sonder och pH-elektroder Varje
1 options
Produktkod. 11509264 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15X000702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.09 SEK
    57.88 SEK / Paket med 1
    Save 4.21 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Optimera din Eutech™ mätare och elektroder med dessa tillbehör och reservdelar.
Optimera din Eutech™ mätare och elektroder med dessa tillbehör och reservdelar. De Eutech™ Cyberscan elektrodhållare används för Eutech™ ATC-sonder och pH-elektroder mellan provavläsningarna.
Funktioner
  • Rymmer elektroder med 12 mm diameter eller 16 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Elektrodhållare
För användning med (utrustning) 16 mm ATC-sonder och pH-elektroder