Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan PC 650 Multi-Parameter Meter
Produktkod. 10415183
Change view
Mätlägen:
pH, mV, Jon, Konduktivitet, TDS, Resistivitet, Salthalt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen Förpackningsstorlek
10415183 pH, mV, Jon, Konduktivitet, TDS, Resistivitet, Salthalt Varje
1 options
Produktkod. 10415183 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X430602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22990.00 SEK
    21675.73 SEK / Paket med 1
    Save 1314.27 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Mät flera parametrar på ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt genom att använda endast en Eutech™ multiparametermätare.
Genom att kombinera två av de mest populära elektrokemiparametrarna låter Eutechs CyberScan PC650 mäta pH, ledningsförmåga och temperatur med en handhållen enhet samtidigt. För användning inom industriell, miljömässig, vattenkvalitetstestning och akvakultur.
Funktioner
  • Mäter och visar samtidigt tre parametrar
  • ±1 % fullskalig noggrannhet med 3-decimalupplösning över ett brett mätområde
  • Jonmätarmöjligheter med 3-siffrig upplösning
  • Accepterar tvåcells- och fyrcellskonduktivitetsprob för att mäta upp till 500 m/s, —mäter rent vatten
  • Valbar flerpunktskalibrering för mer noggranna ledningsledningsmätningar eller enkelpunktskalibrering för snabb och smidig kalibrering utan fel
  • En blick berättar allt med bakgrundsbelysning
  • Elektrodstatusrapport, kalibreringsdata och samtidig visning av upp till 4 parametrar
  • Robust och IP67-klassad vattentät för användning i tuffa miljöer. Mätaren flyter på vatten
  • Lättförståeliga promptmeddelanden för enkel installation, kalibrering och felsökning
  • Inspelade läsningar individuellt stämplade med tid och datum i GLP kompatibelt format
  • Autologgingmeter sparar avläsningar automatiskt inom några sekunder för att förhindra dataförlust
  • HI-LO-gränslarm för enkla kvalitetskontrolllarm –när avläsningarna ligger utanför valda intervall
  • Trådlös informationsteknologi: Inga kablar, inga kablar—Överför data från mätaren till datorn med ett knapptryck
  • Non-Volatilememory skyddar information och mätarinställningar, även när batterierna tar slut
  • Fyra nivåer av lösenordsskydd förhindrar manipulation eller oavsiktlig databorttagning
  • Kalibreringslarm: Inga fler föråldrade kalibreringsinställningar
Specifikationer:
  • pH-intervall: -2,000 till 20,000 pH
  • Nej. av pH-kalibreringspunkter: 1 (förskjutning) till 6 punkter
  • pH-buffertalternativ USA, NIST DIN, PWB, Anpassad
  • mV räckvidd: ±2000,0 mV
  • Jonkoncentrationsintervall: 0,001 till 19900
  • Nej. av jonkalibreringspten: upp till 8
  • Ledningsförmågasintervall:.. till 500 mS/cm
  • Cellkonstant: 0,010 till 10,000
  • Temperaturkoefficient: Linjär & ren
  • TDS-räckvidden: .. till 500,0 ppt
  • Salinitetsintervall: 0 till 80 ppt
  • Upplösningsnoggrannhet & : 0,05 % FS & ±1 % FS +1 LSD
  • Temperaturområde: -10,0 till 110,0 °C / 14,0 till 230,0 °F (meter)
  • Temperaturkompensation: Automatisk/manuell (0 till 100 °C)
  • minne: 500 datamängder med datum-/tidsstämpling
  • Säkerhet: lösenordsskydd
  • Utgång: IrDA trådlös kommunikation
  • Display: multidata bakgrundsbelyst dotmatris; 7,2 cm (H) x 5,4 cm (B)
  • Särskilda funktioner: Autokalibrering; Dataloggningsalternativ med tid/datum indexerat, GLP efterlevnad; Samtidig visning och mätning av 4 parametrar; Cal-due-alarm; pH-lutning/offset Display & Självdiagnostisk
  • Effekt: 4 x 1,5 V 'AA' alkalibatterier eller 9 V DC-adapter, 500 mA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar IrDA trådlös kommunikation
Beskrivning Vattentät CyberScan PC 650 pH/ mV/ Jon/ Konduktivitet/ TDS/ Resistivitet/ Salinitet handhållen mätare med pH-elektrod ECFC252203B, 4-cells konduktivitetssond, DAS-programvara, nätadapter & bärsats (alla sonder levereras med 3 m lång kabel.)
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, mV, Jon, Konduktivitet, TDS, Resistivitet, Salthalt
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C