Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan PCD 650 Multiparametermätare
Produktkod. 12981758
Change view
Område (pH):
-2 till 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
12981758 -2 till 20 Varje
1 options
Produktkod. 12981758 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X430903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25880.00 SEK
    24399.38 SEK / Paket med 1
    Save 1480.62 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 24-09-2026
Mät flera parametrar på ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt genom att använda endast en Eutech™ multiparametermätare.
Eutech™ CyberScan PCD 650 Multiparametermätare som mäter pH, mV, jon, konduktivitet, tds, resistivitet, salthalt och löst syre. Den robusta CyberScan PCD650 kombinerar styrkorna hos alla mätare i CyberScan 600-serien och är vår toppmoderna vattentäta handdator som möjliggör samtidig mätning av pH, konduktivitet, löst syre och temperatur, allt på samma gång. Har en One-Glance-Tells-All Screen Display med bakgrundsbelysningselektrodstatusrapport, kalibreringsdata och samtidig visning av upp till 4 parametrar.
Funktioner
  • Mäter och visar samtidigt fyra parametrar
  • ±1 % fullskalig noggrannhet vid 3-decimals upplösning över ett brett mätområde
  • Möjlighet för jonmätning med 3-siffrig upplösning
  • Accepterar två- och fyrcellskonduktivitetssond för att mäta upp till 500 m/s— mätaren mäter rent vatten!
  • Valbar flerpunktskalibrering för mer exakta konduktivitetsmätningar eller enpunktskalibrering för snabb och bekväm kalibrering utan misstag
  • Mäter 90,00mg/L i DO-koncentration och 600% i DO-mättnad
  • Snabb och enkel DO-kalibrering med 100 % kalibreringsalternativ mot atmosfärisk luft eller 0 % kalibrering mot en nolllösning
  • Salthalt, temperatur och tryckkompensering —exakta avläsningar under varierande förhållanden
  • Ingen uppvärmningstid krävs med galvaniskt mätsystem
  • Lätt att förstå snabbmeddelanden för enkel installation, kalibrering och felsökning
  • Inspelade avläsningar stämplade individuellt med tid och datum in GLP kompatibelt format
  • Automatisk loggningsmätare sparar avläsningar automatiskt inom några sekunder för att förhindra dataförlust
  • Trådlös informationsteknik: Inga sladdar, inga —kablar Överför data från mätare till dator med en knapptryckning
  • Icke-flyktigt minne skyddar information och mätarinställningar, även när batterierna tar slut
  • Fyra nivåer av lösenordsskydd förhindrar manipulering eller oavsiktlig radering av data
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar IrDA trådlös kommunikation
Noggrannhet (barometer) 0,1 mmHg eller 0,1 kPa
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % FS+ 1 LSD
Noggrannhet (ISE) ±0,5 % FS (mono); 1 % FS (div)
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002
Noggrannhet (RDO) 0,1%; ±0,2mg/L /± 0,2 %
Noggrannhet (salthalt) ±1 % FS+ 1 LSD
Noggrannhet (TDS) ±1 % FS+ 1 LSD
Larmutgång Kalibrering på grund, HI-LO gräns (avläsning utanför intervallet)
Barometrisk tryckkorrigering Automatisk korrigering med inbyggd sensor
Batterityp 4 X 1,5 V AA Alkaline
Kalibreringspunkter (ISE) Upp till 8
Kalibreringspunkter (pH) 1 (Offset) till 6 poäng
Cell konstant 0,010 till 10,000
Beskrivning Vattentät CyberScan PCD 650 pH/ mV/ Jon/ Konduktivitet/ TDS/ Resistivitet/ Salinitet/ Upplöst syremätare med DAS-programvara& multisondhållare. pH-buffertalternativ: USA , NIST , DIN, PWB, Custom
Visningstyp Flerdatabakgrundsbelyst punktmatris, 7,2 cm (H) X 5,4 cm (B)
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, mV, Jon, Konduktivitet, TDS, Resistivitet, Salthalt, Upplöst syre
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 500 mS/cm
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Räckvidd (TDS) .. till 500,0 ppt
Upplösning (ISE) 2 eller 3 siffror
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -10,0 °C till +110,0 °C (meter)
Inkluderar Auto-kalibrering; Dataloggningsalternativ med tid/datum indexerad, GLP efterlevnad; Samtidig visning och mätning av 4 parametrar; Beräknat larm; pH-lutning/offset Display& Självdiagnostik
Minne 500 datamängder med datum/tidsstämpling& Säkerhetslösenordsskydd
Strömförsörjning 9 V DC-adapter, 500 mA
Tryckupplösning 450 till 825 mmHg / 59,9 till 109,9 kP
Räckvidd (ISE) 0,001 till 19900
Räckvidd (RDO) 0 till 90,00 mg/L eller ppm / 0 till 600 %
Upplösning (konduktivitet) 0.05% FS
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (RDO) 0,01 mg/L eller ppm
Upplösning (salthalt) 0.05% FS
Upplösning (TDS) 0.05% FS
Salinitetsfaktor Korrigering av salthalt= Automatisk, upplösning& Noggrannhet= 0,0 till 50,0 ppt& 0,1 ppt
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C,± 0,9 °F
Temperaturkompensation Automat / manuell (0 till 100 °C); Temperaturkoefficient = linjär & ren
Temperaturområde (engelska) 14,0 °F till 230,0 °F (meter)
Temperaturupplösning 0,1° C/° F