Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan PCD 650 multiparametermätare
Beskrivning
Genom att kombinera styrkorna hos alla mätare i CyberScan 600-serien är CyberScan PCD650 en förstklassig vattentät handdator som möjliggör samtidig mätning av pH, konduktivitet, löst syre och temperatur, allt på samma gång. Mäter och visar samtidigt fyra parametrar. För användning i industri-, miljö-, vattenkvalitetstestning, en vattenbruksapplikationer.
Funktioner
- ±1 % fullskalig noggrannhet vid 3-decimals upplösning över ett brett mätområde
- Möjlighet för jonmätning med 3-siffrig upplösning
- Accepterar tvåcells- och fyrcellskonduktivitetssond för mätning upp till 500m/s— mätare mäter rent vatten
- Valbar flerpunktskalibrering för mer exakta konduktivitetsmätningar eller enpunktskalibrering för snabb och bekväm kalibrering med nomistakes
- mäter 90,00 mg/L i DO-koncentration och 600 % i DO-mättnad, —ett av de bredaste mätområdena för upplöst syre som erbjuds på handdatormarknaden idag
- Snabb och enkel DO-kalibrering med 100 % kalibreringsalternativ mot atmosfärisk luft eller 0 % kalibrering mot en nolllösning
- Salthalt, temperatur och tryckkompensering —exakta avläsningar under varierande förhållanden
- Ingen uppvärmningstid krävs med galvaniskt mätsystem
- One-Lance-Tells-All Screen Display med bakgrundsbelysning
- Elektrodstatusrapport, kalibreringsdata och samtidig visning av upp till 4 parametrar
- Robust och IP67-klassad vattentät för applikationer i tuffa miljöer.mätaren flyter på vattnet!
- Lätt att förstå meddelanden för enkel installation, kalibrering och felsökning
- Inspelade avläsningar stämplade individuellt med tid och datum in GLP kompatibelt format
- Auto-loggingmeter sparar avläsningar automatiskt inom några sekunder för att förhindra dataförlust
- HI-LO gränslarm för enkel kvalitetskontroll– mätare varnar när avläsningarna faller utanför valda intervall
- Trådlös informationsteknik: Inga sladdar, inga —kablar Överför data från mätaren till datorn med en knapptryckning
- Icke-flyktigt minne skyddar information och mätarinställningar, även när batterierna tar slut
- Fyra nivåer av lösenordsskydd förhindrar manipulering eller oavsiktlig radering av data
- Kalibreringslarm: Inga föråldrade kalibreringsinställningar
Specifikationer
- pH-intervall: -2 000 till 20 000 pH
- pH-kalibreringspunkter: 1 (Offset) till 6 punkter
- pH-buffertalternativ: USA , NIST , DIN, PWB, Custom
- mV-intervall:± 2000,0mV
- Jonkoncentrationsområde: 001 till 19900
- DO-intervall: 0 till 90,00 mg/L eller ppm / 0 till 600 %
- Salthaltskorrigering: Automatisk
- Barometriskt tryckkorrigering: Automatisk korrigering med inbyggd sensor mmHg eller 0,1 kPa
- Konduktivitetsområde... till 500mS/cm
- Cellkonstant: 010 till 10 000
- Temperaturkoefficient: Linjär& Ren
- TDS-intervall: .. till 500,0 ppt
- Salthaltsområde 0 till 80 ppt
- Temperaturområde: -10,0 till 110,0° C/14,0 till 230,0° F (meter)
- Temperaturkompensation: Automatisk/manuell (0 till 100° C)
- minne: 500 datamängder med datum/tidsstämpling& Säkerhetslösenordsskydd
- Utgång: IrDA trådlös kommunikation
- Display: multi-data Bakgrundsbelyst punktmatris; 7,2 cm (H) X 5,4 cm (B)
- Specialfunktioner: Auto-kalibrering; Dataloggningsalternativ med tid/datum indexerad, GLP efterlevnad; Samtidig visning och mätning av 4 parametrar; Beräknat larm; pH-lutning/offset Display& Självdiagnostisk
- Effekt: 4 X 1,5 V 'AA' Alkor
Specifikationer
Specifikationer
| Utgångar | IrDA trådlös kommunikation |
| Beskrivning | Vattentät CyberScan PCD 650 pH/ mV/ Jon/ Konduktivitet/ TDS/ Resistivitet/ Salinitet/ Upplöst syremätare med pH-elektrod med dubbel koppling ECFC7252203B, 4-cells konduktivitetssond CONSEN923J, Dissolved Oxygen-sond ECDASOHANDYN, bärarsats för multi-all-mjukvara, hållare för mjukvara, multi-all sonder kommer med 3m kabel). |
| Visningstyp | LCD-grafik, bakgrundsbelyst |
| IP-betyg | IP67 |
| Mätlägen | Aciditet, Alkalinitet, Temperatur, Salthalt |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | Upp till 199,9μ S/cm, 200μ S/cm till 1999μ S/cm, 2 mS/cm till 20 mS/cm |
| Område (pH) | -2 till 20 |
| Räckvidd (salthalt) | 0 till 80 ppt |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +110 °C |