Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan pH 600 meter
Produktkod. 12951688
Change view
Område (pH):
-2 till 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) unitSize
12951688 -2 till 20 Varje
1 options
Produktkod. 12951688 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X415102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Eutech™ vattentät CyberScan pH 600 Meter är ett idealiskt val för rutintillämpningar i laboratorier, produktionsanläggningar och skolor.
Funktioner
  • Högre noggrannhet vid varierande temperatur med automatisk/manuell temperaturkompensation.
  • Mega-minnesutrymme som lagrar/återkallar upp till 500 datamängder med temperaturavläsningar, med tid- och datumstämpling formaterade för att uppfylla GLP standarder.
  • Trådlös och kabelfri dataöverföring med infraröd IrDA-teknik. Levereras med PC-baserad gratis datainsamlingsprogramvara för problemfri dataimport och rapportgenerering till valfria populära kalkylbladsprogram.
  • Återkalla elektrodlutning, elektrodoffsetvärde och tidigare kalibreringsvärden för enkel referens
  • Stor, lättläst anpassad display med samtidiga avläsningar ger optimal visning med användarvänliga ikoner
  • Håll-funktionen fryser läsningen tillfälligt för enkel visning och inspelning
  • Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Volatile Memory håller inställningar och lagrad data även när du tar slut på batterier.
  • pH-buffertalternativ: USA , NIST , DIN, PWB
Användningsområden
  • Industriell: För kontroller i vattenkonditioneringsanläggningar, konditioneringsanläggningar, kyltorn, vattentester för livsmedelsbearbetning, tryckning och kemisk industri samt vatten-/avloppsvattenrening.
  • Miljö/jordbruk: Används i ekologistudier, akvarier och hydroponics.
  • Utbildning: Idealisk för snabba, noggranna rutinmässiga pH-kontroller i laboratorier och skolor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH600 pH/mV-mätare med ATC-sond& DAS programvara
Inkluderar Stabilitetsindikator; Självdiagnostik; Icke-flyktigt minne; Håll ned och stäng automatiskt av efter 20 minuter
Noggrannhet (temperatur) 0,1 °C/1,0 °F
Noggrannhet (mV) ±0,2
Noggrannhet (pH) ±0,01
Utgångar IrDA, RS-232C
Mätlägen 500
Kalibrering Anpassad buffertkalibrering
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) ±2000
Upplösning (mV) 0.1 mV
Kalibreringspunkter 2 till 5
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Temperaturområde (engelska) 14,0 °F till 230 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C/1,0 °F
Visningstyp LCD, bakgrundsbelyst punktmatris, lutning/offsetskärm: Ja (display + ikon)
Minne 500 datamängder
Datapunkter 500
Larmutgång Kal. Due Alarm: Ja (dagar - Max 30), Börvärdeslarm
Ingångar DC phono-uttag, 8-polig kontakt, BNC
Certifikat och efterlevnad GLP: Ja
IP-betyg IP67
AC-adapter 9VDC strömadapter (tillval)
Strömförsörjning 9VDC strömadapter
Temperaturkompensation Automatisk/manuell (0 °C till 100 °C)
Batterityp 4 st AAA x 1,4V batterier