Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan pH 600 pH-mätare
Beskrivning
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer. Eutech™ CyberScan pH 600 pH-mätare är ett idealiskt val för rutinmässiga tillämpningar i laboratorier, produktionsanläggningar och skolor.
Funktioner
- Cal-Due-larm förhindrar föråldrade kalibreringar, medan Set-Point Alarms varnar när avläsningarna ligger utanför inställda gränser.
- Högre noggrannhet vid varierande temperatur med automatisk/manuell temperaturkompensation.
- megaminnesutrymme som lagrar/hämtar upp till 500 datamängder med temperaturavläsningar, med tids- och datumstämplar formaterade för att uppfylla GLP standarder.
- Trådlös och kabelfri dataöverföring med infraröd IrDA-teknik. Levereras med PC-baserad kostnadsfri datainsamlingsprogramvara för problemfri dataimport och rapportgenerering till valfritt valfritt kalkylbladsprogram.
- Återkalla elektrodlutning, elektrodförskjutningsvärde och tidigare kalibreringsvärden för enkel referens
- Stor, lättläst anpassad display med samtidiga avläsningar ger optimal visning med användarvänliga ikoner
- Håll in Function fryser tillfälligt läsningen för enkel visning och inspelning
- Självdiagnostisk med meddelandekoder för enkel felsökning
- Volatilememory håller inställningar och lagrad data även när batteriet tar slut.
- Robust och vattentät enligt IP67-standard med skyddande gummistövel och praktisk kardborreband för bättre grepp.
- Ström med batterier eller valfri AC adapter för användning i fält eller vid bänk med inbyggt ställ.
- Energibesparing med automatisk avstängning.
Specifikationer:
- pH-intervall: -2,00 till 19,99 pH
- mV räckvidd: ±2000mV
- Temperaturområde: -10,0 till 110,0 °C (14,0 till 230 °F)
- Temperaturkompensation: Automatisk/manuell (0 till 100 °C)
- Nej. av kalibreringspunkter: upp till 6 punkter
- Cal Due Alarm: Ja (Dagar -max 30)
- pH-buffertalternativ: USA, NIST, DIN, PWB
- Anpassad buffertkalibrering: Ja (2 till 5)
- Lutning/Offset-display: Ja (Display + ikon)
- Ingångar: DC-fonouttag, 8-polig kontakt, BNC
- LCD-skärm: Bakbelyst dotmatris
- minne: 500 datamängder
- Utgång: Ja (IrDA/RS232C)
- Särskilda funktioner: stabilitetsindikator; Självdiagnostisk; Icke-flyktigt minne; Håll & auto-power off efter 20 minuter
- GLP: Ja
- Inträngningsskydd: IP67
- Ström: 4 'AAA' x 1,4V batterier eller 9VDC nätadapter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH600 pH/mV-mätare med pH-elektrod, ATC-sond, strömadapter och pH-bärarsats |
| Utgångar | IrDA, RS-232C |
| Kalibreringspunkter | Upp till 6 |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +110 °C |
| Visningstyp | LCD |
| Datapunkter | 500 |