Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan pH 610 meter
Produktkod. 12941688
Change view
Område (pH):
-2 till 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) unitSize
12941688 -2 till 20 Varje
1 options
Produktkod. 12941688 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X415103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Eutech™ CyberScan pH 610 Meter är ett idealiskt val för rutintillämpningar i laboratorier, produktionsanläggningar och skolor.
Funktioner
  • 6 kalibreringspunkter och 20 automatiska/manuella buffertalternativ för snabb och bekväm kalibrering.
  • Högre noggrannhet vid varierande temperatur med automatisk/manuell temperaturkompensation.
  • Mega-minnesutrymme som lagrar/återkallar upp till 500 datamängder med temperaturavläsningar, med tid- och datumstämpling formaterade för att uppfylla GLP standarder.
  • Trådlös och kabelfri dataöverföring med infraröd IrDA-teknik. Levereras med PC-baserad gratis datainsamlingsprogramvara för problemfri dataimport och rapportgenerering till valfria populära kalkylbladsprogram.
  • Återkalla elektrodlutning, elektrodoffsetvärde och tidigare kalibreringsvärden för enkel referens
  • Stor, lättläst anpassad display med samtidiga avläsningar ger optimal visning med användarvänliga ikoner
  • Håll-funktionen fryser läsningen tillfälligt för enkel visning och inspelning
  • Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Volatile Memory håller inställningar och lagrad data även när du tar slut på batterier.
  • pH-buffertalternativ: USA , NIST , DIN, PWB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH610 pH/mV-mätare med ATC-sond& DAS programvara
Inkluderar Stabilitetsindikator; Självdiagnostik; Icke-flyktigt minne; Håll ned och stäng automatiskt av efter 20 minuter
Noggrannhet (temperatur) 0,1 °C/1,0 °F
Noggrannhet (mV) ±0,2
Noggrannhet (pH) ±0,002
Utgångar IrDA, RS-232C
Mätlägen 500
Kalibrering Anpassad buffertkalibrering
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) ±2000
Upplösning (mV) 0.1 mV
Kalibreringspunkter 2 till 5
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Temperaturområde (engelska) 14,0 °F till 230 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C/1,0 °F
Visningstyp LCD, bakgrundsbelyst punktmatris, lutning/offsetskärm: Ja (display + ikon)
Minne 500 datamängder
Datapunkter 500
Larmutgång Kal. Due Alarm: Ja (dagar - Max 30), Börvärdeslarm
Ingångar DC phono-uttag, 8-polig kontakt, BNC
Certifikat och efterlevnad GLP: Ja
IP-betyg IP67
AC-adapter 9VDC strömadapter (tillval)
Strömförsörjning 9VDC strömadapter
Temperaturkompensation Automatisk/manuell (0 °C till 100 °C)
Batterityp 4 st AAA x 1,4V batterier
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.