Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan pH 610 pH-mätare
Beskrivning
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Eutech™ CyberScan pH 610 pH-mätare är ett idealiskt val för rutintillämpningar i laboratorier, produktionsanläggningar och skolor.
Funktioner
- 6 kalibreringspunkter och 20 automatiska/manuella buffertalternativ för snabb och bekväm kalibrering.
- Cal-Due-larm förhindrar föråldrade kalibreringar, medan börvärdeslarm varnar när avläsningarna ligger utanför börvärdesgränserna.
- Högre noggrannhet vid varierande temperatur med automatisk/manuell temperaturkompensation.
- megaminnesutrymme som lagrar/återkallar upp till 500 datamängder med temperaturavläsningar, med tid och datumstämpling formaterad tomeet GLP standarder.
- Trådlös och kabelfri dataöverföring med infraröd IrDA-teknik. Levereras med PC-baserad gratis datainsamlingsprogramvara för problemfri dataimport och rapportgenerering till valfria populära kalkylbladsprogram.
- Återkalla elektrodlutning, elektrodoffsetvärde och tidigare kalibreringsvärden för enkel referens
- Stor, lättläst anpassad display med samtidiga avläsningar ger optimal visning med användarvänliga ikoner
- Håll-funktionen fryser läsningen momentant för enkel visning och inspelning
- Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
- Volatilememory lagrar inställningar och lagrad data även när du tar slut på batterier.
- Tålig och vattentät till IP67-standard med skyddande gummistövel och praktisk kardborreband för bättre grepp.
- Ström med batterier eller tillval AC adapter för användning i fält eller på bänk med inbyggt stativ.
- Energibesparande med automatisk avstängning.
Specifikationer:
- pH-intervall: -2 000 till 19 999 pH
- mV-intervall:± 2000mV
- Temperaturområde: -10,0 till 110,0° C (14,0 till 230° F)
- Temperaturkompensation: Automatisk/manuell (0 till 100° C)
- Antal kalibreringspunkter: Upp till 6 punkter
- Larm för beräknad kal.: Ja (dagar -max 30)
- pH-buffertalternativ: USA , NIST , DIN, PWB
- Anpassad buffertkalibrering: Ja (2 till 5)
- Slope/Offset Display: Ja (Display + Ikon)
- Ingångar: DC phono-uttag, 8-polig kontakt, BNC
- LCD-skärm: Bakgrundsbelyst Dotmatrix
- minne: 500 datamängder
- Utgång: Ja (IrDA/RS232C)
- Specialfunktioner: Stabilitetsindikator; Självdiagnostik; Icke-flyktigt minne; Hålla& Automatisk avstängning efter 20 minuter
- GLP: Ja
- Inträngningsskydd: IP67
- Ström: 4 ''AAA'' x 1,4V batterier eller 9VDC strömadapter
Specifikationer
Specifikationer
| Utgångar | IrDA, RS-232C |
| Kalibreringspunkter | Upp till 6 |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +110 °C |
| Visningstyp | LCD |
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja |
| Datapunkter | 500 |