Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Upplöst syrepåfyllning av elektrolytlösning för DO-sonder
Produktkod. 10365253
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10365253 60 ml 60ml
1 options
Produktkod. 10365253 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X211226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00 SEK
    320.03 SEK / 60ml
    Save 4.97 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Eutech™ DO-mätare, sonder och deras tillbehör erbjuder snabba, exakta kontroller av löst syre i laboratorier, fält och skolor.
Eutech™ Upplöst syrepåfyllningselektrolytlösning används för att fylla på Eutech™ GÖR sonder. Eutech™ DO-mätare, sonder och deras tillbehör erbjuder snabba, exakta kontroller av löst syre i laboratorier, fält och skolor.
Funktioner
  • 60 ml flaska
  • Används med sonder: DO6, DO6+, DO100, DO110, DO 300, PD 300, DO 600, CD 650, PD 650, PCD 650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Beskrivning DO Återfyllning av elektrolytlösning
För användning med (utrustning) DO-sonder DO6, DO6+, DO100, DO110, DO 300, PD 300, DO 600, CD 650, PD 650, PCD 650
Typ Upplöst syrepåfyllning av elektrolytlösning