Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 2700 mätare för upplöst syre
Produktkod. 11533865
Change view
Räckvidd (RDO):
0 mg/L till 50 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd (RDO) Förpackningsstorlek
11533865 0 mg/L till 50 mg/L Varje
1 options
Produktkod. 11533865 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X543907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26731.85 SEK
    24966.81 SEK / Paket med 1
    Save 1765.04 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av mätare och prober för löst syre (DO) som mäter mängden gasformigt syre löst i en lösning i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Designad för optimal prestanda och mångsidighet, DO 2700 kommer med intuitiva, avancerade inställningsalternativ för omfattande användaranpassning. Mätaren levereras med självomrörande sond och dubbelriktad RS232– idealisk för BOD och andra applikationer med löst syre i laboratoriet.
Funktioner
Löst syre
  • Intervall: 0,00 till 50,00 mg/L
  • Upplösning: 0,01 mg/L
  • Noggrannhet: ±0,5 % i full skala
% syremättnad
  • Intervall: 0 till 600,0 %
  • Upplösning: 0,1 %
  • Noggrannhet: ±0,5 % i full skala
Salthaltskorrigering
  • Räckvidd: 0 till 50,0 ppt
  • Upplösning: 0,1 ppt
Barometertryckskorrigering
  • Räckvidd: 450 till 825 mmHg (automatisk)
  • Upplösning: 1 mmHg
  • metod: Automatisk korrigering med inbyggd sensor
Temperatur
  • Intervall: 0,0 till 50,0 °C / 32,0 till 122,0 °F
  • Upplösning: 0,1 °C / 0,1 °F
  • Noggrannhet: ±0,3 °C / ±0,5 °F
  • Strömkrav: 9 V likströmsadapter, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt). 32 °F till 122 °F
Räckvidd (RDO) 0 mg/L till 50 mg/L